主要文件
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
特点
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径× 厚度
20 mm × 3.0 mm
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Recommended for: CTC Combi-PAL.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)