Merck
SU860084
Supelco
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖 (Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE-faced butyl
aluminum seal
描述
Pharma-Fix septum
特點
open center
硬度
50 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
直徑× 厚度
20 mm × 3.0 mm
相容性
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)