Merck
PHR1516
Supelco
甘草酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
甘草酸, GL, 3-O-(2-O-β-D-吡喃葡萄糖基 -α-D-吡喃葡萄糖基 )-18β-甘草次酸, 甘草次酸苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H62O16
CAS号:
分子量:
822.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1295888
API 家族
glycyrrhizic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@]1(C(O)=O)CC[C@@](CC[C@]([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@]4(C)[C@@](C(C)(C)[C@@H](O[C@@]5([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)CC4)([H])CC2)(C)C7=CC3=O)(C)[C@@]7([H])C1
InChI
1S/C42H62O16/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54)/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+/m0/s1
InChI 密鑰
LPLVUJXQOOQHMX-QWBHMCJMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案
應用
甘草酸可用作药物参考标准品,用于通过多种色谱法和电分析技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034国际标准化组织/国际电工委员会17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAB5518。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
HPLC-DAD-Q-TOF-MS/MS analysis and HPLC quantitation of chemical constituents in traditional Chinese medicinal formula Ge-Gen Decoction.
Yan Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 80(1), 192-202 (2001)
Determination of 14 chemical constituents in the traditional Chinese medicinal preparation Huangqin-Tang by high performance liquid chromatography.
Zuo F, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 24(6), 693-697 (2001)
Quality control of a herbal medicinal preparation using high-performance liquid chromatographic and capillary electrophoretic methods.
Chen J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(1), 206-210 (2011)
Zhen Wang et al.
Oncogenesis, 9(9), 82-82 (2020-09-19)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is highly aggressive, difficult to treat and commonly develops visceral metastasis, including lung metastasis. We observed that High mobility group box 1 protein (HMGB1) was highly expressed in human TNBC and positively correlated with cancer metastasis.