相容性
for use with 20 mm crimp seals
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
如果在分析中使用不同厚度的隔垫,手动钳口封盖器是理想的选择。该产品可根据隔垫厚度变化进行调节。
在建议使用较薄隔垫(1.0-1.5mm 厚度)的固相微萃取应用中,该产品极其有用。
在建议使用较薄隔垫(1.0-1.5mm 厚度)的固相微萃取应用中,该产品极其有用。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.