Merck
SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB
别名:
Water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2O
CAS号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191602
product name
水, uniLAB
產品線
uniLAB
包裝
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR6725000LL)
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)