推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
amorphous
mp
3550 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg