Merck
SAAR5825700
十水合四硼酸二钠
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS号:
分子量:
381.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825700EM)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)