文件
1.14730
Supelco
Chloride Test, photometric
photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氯化物测试预装试剂, photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
chloride
測量範圍
5-125 mg/L (Cl-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法5 - 125 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
该Spectroquant®® 氯化物测试可以准确定量各种水和废水中的氯化物。它们的浓度取决于地质因素和当地的一般情况。在测试中,氯离子与硫氰酸汞(II)反应生成氯化汞(II)。释放的硫氰化物与铁离子反应形成可检测复合物。该方法与EPA 325.1和APHA 4500-Cl- E相似。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®比色池测试盒随附预装的16 mm圆形比色池以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3