Merck
SAAR5824070
亚硝酸钠
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaNO2
CAS号:
分子量:
69.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
univAR
自燃温度
914 °F
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5824070EM)
mp
271 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)