Merck
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
别名:
4-[4-(二甲氨基)苯基偶氮基]苯磺酸 钠盐, 半日花素 B, 橙黄 III, 酸性橙 52
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14N3NaO3S
CAS号:
分子量:
327.33
颜色索引号:
13025
Beilstein:
4732884
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116100
产品名称
甲基橙,
包装
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH值(酸碱度)
3.0-4.4, pink to yellow
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
For laboratory use only
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)