主要文件
BR23758
BRAND® SILBERBRAND自动滴定管,Dr. Schilling刻度
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
别名:
Dr. Schilling刻度, SILBERBRAND, 滴定管, 自动滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
物料
AR-Glass
特点
Schellbach stripe
graduated in white
制造商/商品名称
BRAND 23758
体积测量范围
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
瓶尺寸
1000 mL
滴管尺寸
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)