Merck
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
别名:
Methylene Blue hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S · xH2O
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116100
product name
亚甲蓝 水合物,
包裝
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4164600EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For laboratory use only
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)