Key Documents
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
包裝
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH值
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
儲存溫度
2-30°C
應用
For laboratory use only
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)