等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
二氢杨梅素 (Ampelopsin) 是一种具有抗氧化和抗癌活性的黄烷醇。
二氢杨梅素 (Ampelopsin) 是一种具有抗氧化和抗癌活性的黄烷醇,具有抗酒精中毒作用。 它的抗酒精作用似乎是由于它在苯并二氮杂卓位点作为 GABA-A受体的正调节剂的作用。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3