Merck
M6760
Sigma-Aldrich
杨梅黄素
≥96.0%, crystalline
别名:
3,3′,4′,5,5′,7-六羟基黄酮, 大麻双酮, 杨梅醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O8
CAS号:
分子量:
318.24
Beilstein:
332331
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥96.0%
表单
crystalline
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep greenish-yellow
SMILES字符串
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
杨梅黄素用于:
  • 探讨其对终产物 (AGE)-牛血清白蛋白介导的丝裂原活化蛋白激酶 (ERK1) 磷酸化的影响
  • 作为使用高效液相色谱法 (HPLC) 定量测定 noni 植物提取物中酚类物质的标准品
  • 作为使用超高效液相色谱(UHPLC)表征木芙蓉酚类化合物的标准品
生化/生理作用
杨梅黄素是一种天然存在的黄酮醇,具有抗氧化属性。它显示出中等的膜渗透性,并且在升高的 pH 值下它迅速降解。杨梅黄素是可食用植物中存在的主要类黄酮之一,具有抗癌和抗突变功能。它由两个苯环 A 和 B 组成。环 B 嵌入核苷酸铆接并抑制细菌 DNA 合成。杨梅素在糖尿病大鼠中引起对叔丁基过氧化氢(t-BHP)产生的氧化应激的保护作用,并改善谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和黄嘌呤氧化酶(XO)酶活性。它还可以降低低密度脂蛋白的糖化。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview
Kumar S and Pandey AK
TheScientificWorldJournal, 2013, 119-138 (2013)
Noni (Morinda citrifolia L.) fruit extracts improve colon microflora and exert anti-inflammatory activities in Caco-2 cells
Huang HL, et al.
Journal of Medicinal Food, 18(6), 663-676 (2015)
Medicinal uses and chemistry of flavonoid contents of some common edible tropical plants
Asif M and Khodadadi E
Journal of Paramedical Sciences, 4(3), 119-138 (2013)
Choongjin Ban et al.
Bio-protocol, 11(11), e4047-e4047 (2021-07-13)
In vivo sweat quantitation assays are required for the development of drugs for the management of focal hyperhidrosis before clinical trials; however, in vivo assays, particularly mouse models, are rare. Even in sweat assays using mice, sweating is quantitated by
Preformulation studies of myricetin: a natural antioxidant flavonoid
Yao Y, et al.
Pharmazie, 69(1), 19-26 (2014)
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide