主要文件
CRM47792
Supelco
亚麻酸甲酯,8 种顺反异构体混标
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
方案
100%
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
10 mg/mL in dichloromethane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
multi-component solution
官能团
ester
运输
wet ice
储存温度
-10 to -25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关本CRM的所有信息可见于分析证书。
查看我们全面的脂肪酸甲酯(FAME)标准物质混合物系列。
应用
该CRM 已用于以下应用:
  • 通过气相色谱和火焰离子化检测研究69份不同冷榨植物油样品的脂肪酸组成
  • 开发和确认一种用于同时测定20份生鲜奶和30份市售牛奶样品中的C18 脂肪酸的GC-MS方法
  • 鉴定牛奶样品C18脂肪酸GC-MS分析中的 脂肪酸甲酯峰,用于评估奶牛瘤胃中α亚麻酸的氢化
  • 根据AOAC法定方法2012.13通过气相色谱-火焰离子化检测进行320份山羊、奶牛和绵羊奶酪样品的脂肪酸分析
  • 根据美国分析化学家协会(AOAC)法定方法996.06以GC-FID测定典型印度即食零食的脂肪酸组成
其他说明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)