Merck
CRM42356
Supelco
二乙基二硫代氨基甲酸钠 三水合物
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
二乙基二硫代氨基甲酸 钠盐, 铜锌灵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS号:
分子量:
225.31
Beilstein:
3920507
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
蒸汽密度
5.9 (vs air)
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
95-98.5 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
應用
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。已报道可同时直接测量 NO* 和 pO2。一种铜螯合剂,已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜,并作为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。
生化/生理作用
抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)