浓度
~40% in H2O
官能团
amine
dithiocarbamate
SMILES字符串
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3