主要文件
Z293032
Supelco
含F254指示剂TLC板
L × W 20 cm × 20 cm, C18-silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
别名:
TLC 硅胶60 RP-18 F254s, 25 玻璃板20 x 20 cm, TLC硅胶60 RP-18 F254s
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物料
C18-silica gel 60 matrix
glass support
质量水平
特点
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.15389.0001
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RP修饰的孔板有两个目的:作为HPLC的试点方法,并允许选择多种溶剂系统以进行特殊分离。我们的RP修饰二氧化硅层非常适合未修饰的二氧化硅无法克服的许多分离难题。这些层使用水性溶剂系统分离极端非极性的物质,并分析可以适应离子对色谱法的特定极性物质。而且,RP修饰的二氧化硅层对大气湿度的依赖性较小。与未修饰的二氧化硅不同,RP相没有催化活性。这使得它们成为用于易发生氧化降解的不稳定物质的理想选择。
包装
纤维盒
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)