Merck
67506-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
物料
stainless steel hardware
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
BIOshell
特点
endcapped
分析物化学类别
proteins
包装
pkg of 3 ea
制造商/商品名称
BIOshell
标记范围
1% carbon loading
参数
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
0.5 cm × 3 mm
表面积
15 m2/g
基质
superficially porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
粒径
3.4 μm
孔径
400 Å
工作pH范围
1-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)