product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
材料
stainless steel hardware (column)
品質等級
agency
suitable for USP L10
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped
分析物化學類別
peptides
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
標籤範圍
2.2% carbon loading
參數
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 3 mm
表面積
90 m2/g
表面覆盖率
2.2 μmol/m2
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
cyano phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
160 Å
工作pH值範圍
1-8
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
法律資訊
相關產品
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)