Merck
59262-U
SSI 高压进样前过滤器
stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel
包裝
pk of 1 ea
一般說明
位于泵和进样器之间,为流动相提供最终过滤。包括易于更换的 316 不锈钢过滤器元件(0.5μm 孔)。最大使用压力:15,000psi(105MPa)。用于 1/16 英寸外径的管,10-32 螺纹。
法律資訊
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。