主要文件
58711
Cheminert® 管道接头
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
物料
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
包装
pkg of 10 ea
配件
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
相容性
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
包括接头螺母和垫圈。
  • 化学惰性
  • 零死体积,小孔
  • 可高压消毒
  • 额定压力 500psi (35kg/cm3)
法律信息
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4