主要文件
58694-U
PTFE FEP 管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
参数
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于连接泵和储液瓶。1/8 英寸外径×0.0625 英寸内径的管适用于大多数泵,而 0.15 英寸外径×0.118 英寸内径的管适用于 Waters 的泵。10 英尺/3m 长。
PTFE FEP 管是在 500psi (35kg/cm2) 压力下使用的理想管材。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
54994
PEEK 管