Merck
20532
Supelco
PTFE (FEP) 管
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115720
技術
gas chromatography (GC): suitable
管材長度 × 外徑 × 內徑
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
一般說明
聚四氟乙烯(PTFE)或氟化乙烯丙烯(FEP)是一种含氟聚合物,也是最润滑的聚合物,摩擦系数低。之所以选择 PTFE 管是因为它具有优异的疏水性、化学惰性和耐高压性能。它适合用于保护光纤。
最高温度为 200°C。
應用
在接种致病疫霉镰刀菌的马铃薯块茎中挥发性有机化合物的气相色谱-质谱分析过程中,聚四氟乙烯管可用于将气体管线连接到端口。
法律資訊
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
vibrant-m
58700-U
PTFE 管
vibrant-m
58696-U
PTFE 管
PTFE 管 L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58702
PTFE 管
Tania Nolan, Stephen A. Bustin
PCR Technology: Current Innovations, 164-164 (2013)
Buddy D. Ratner et. Al.
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)
K. T. V. Grattan, B.T. Meggitt
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1999)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
De Lacy Costello, B. P. J., et al.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)