主要文件
58188AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
CHIRAL-AGP 高效液相色谱保护柱, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L41
产品线
CHIRALPAK®
包装
pk of 2 ea
制造商/商品名称
CHIRALPAK®
参数
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
1 cm × 4 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
glycoprotein, alpha1- phase
粒径
5 μm
工作pH值
2-8
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)