Merck
549657
Sigma-Aldrich
氧化锡(IV)
greener alternative
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
别名:
二氧化锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnO2
CAS号:
分子量:
150.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
nanopowder
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
樣品平均尺寸
≤100 nm
密度
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
環保替代類別
SMILES 字串
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI 密鑰
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
氧化锡(IV)纳米粉末是一类电极材料,可用于制造锂离子电池。锂离子电池由具有充放电循环的阳极、阴极和电解液组成。这些材料能形成更环保的可持续性电能储存电池。
氧化锡为宽禁带 n 类型半导体。研究了氧化锡的热稳定性。 它具有成本低、气敏能力强、响应时间短、恢复速度快等特点,是一种很有前途的气敏材料。 此外,它在检测污染或有毒气体和其他物种方面也有潜在的应用, 以及在光电子器件中的成功应用。基于介孔氧化锡糊料的太阳能电池光阳极。 在这一过程中,高粘度的可打印浆料通过屏幕印刷印刷到半加工的硅片上。这一过程产生了具有优异制备产量的集成微阵列。可通过沉淀法、水热法、溶胶凝胶法、水解法、聚合物前驱体法和碳热还原法制备纳米二氧化锡。
應用
用于热催化和半导体气体传感器应用的纳米晶 SnO2 材料的比较研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Water bathing synthesis of high-surface-area nanocrystal-assembled SnO 2 particles.
Masuda Y, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 189, 2124-2124 (2012)
Impact of Molecular Charge-Transfer States on Photocurrent Generation in Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Employing Low-Band-Gap Dyes
Raavi SSK, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(30), 16825-16830 (2014)
Studies of thermal stability of nanocrystalline SnO2, ZrO2, and SiC for semiconductor and thermocatalytic gas sensors
Pavelko RG, et al.
Russ. J. Electrochem., 45(4), 470-475 (2009)
Studies of thermal stability of nanocrystalline SnO2, ZrO2, and SiC for semiconductor and thermocatalytic gas sensors
Russ. J. Electrochem., 45(4) (2009)
Comparative study of nanocrystalline SnO 2 materials for gas sensor application: thermal stability and catalytic activity
Pavelko RG, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 137(2), 637-643 (2009)
商品
钙钛矿相纳米结构金属氧化物的合成、性能及应用
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
锂离子电池应用中的储能纳米材料
查看所有结果