Merck
305197
Sigma-Aldrich
苯甲醇
anhydrous, 99.8%
别名:
苄醇, 苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級:
anhydrous
化驗:
99.8%
bp:
203-205 °C (lit.)
蒸汽壓力:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
雜質
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 33 g/L at 20 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苄醇是一种单芳香族初级醇,广泛用作溶剂和化妆品配方、医药和香料/香料工业的中间体.它能形成分子内OH....π氢键并以扭式 顺式 构象存在于醇基周围。
應用
苄醇与亚磷酸三乙酯和碘化锌反应生成相应的磷酸盐。还可用于在碳酸氢钠存在下与溴乙酰溴反应制备溴乙酸苄酯。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis of a 2,2-Dichloroimidazolidine-4,5-dione and its Application in a Chlorodehydroxylation
David Schilter D and Bielawski CW
Organic Syntheses, 93, 413-413 (2016)
Convenient Synthesis of a-Diazoacetates from a-Bromoacetates and N,N'-Ditosylhydrazine: Preparation of Benzyl Diazoacetate
Ideue E, et al.
Organic Syntheses, 89, 501-501 (2012)
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
Engineering Escherichia coli for renewable benzyl alcohol production.
Pugh S, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 39-45 (2015)
Surface functionalized TiO2 supported Pd catalysts for solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol.
Weerachawanasak P, et al.
Catalysis Today, 250, 218-225 (2015)