产品名称
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC色谱柱, column L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
6.5% Carbon loading
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
色谱柱长度 × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
表面积
135 m2/g
基质
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
AQ-C18, polar modified bonding phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH范围
2-9
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ascentis® Express AQ-C18是一种基于熔融®核颗粒设计的高速、高效液相色谱柱。该颗粒提供了一个围绕固体硅芯的高纯度二氧化硅的多孔薄外壳。这种颗粒设计在0.5μm的多孔薄外壳中的扩散路径较浅,且总体粒径小至2.7μm,因此柱效很高。AQ-C18 是一种 C18 键合相,使用专有程序制备,其中包含少量极性硅烷,使相耐去湿。这种抗去湿性允许AQ-C18相的用户运行高度含水(高达100%)的流动相。改性C18相具有与Ascentis® Express C18相类似的保留,但选择性不同,为解决分离困难增加了有价值的替代方案。AQ-C18是一种反相填料,可用于碱性、酸性和中性化合物。
应用
分析说明
目标分析物包括酸、碱和极性分析物。
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)