57647
1 of 10
51262-U
超高性能手紧接头
Supelco
1.17246
反射计RQflex® 20
57630
7725 型进样器定量环
58838
7010/7125 型进样器定量环
Z226661
PEEK 管
57648
9010、9125 和 9725 型进样器定量环
Millipore
1.10673
橙色血清琼脂
K5112-U
带1个可调节端和1个固定端头的Omnifit® EZ Benchmark色谱柱
Sigma-Aldrich
Z163961
Gravity column
57644
PEEK
1.6 mm 1/16 in.
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。