57180-U
别名:
20 μm PE frit, 3 mL
1 of 10
Supelco
57244
聚乙烯 (PE) 滤头,20μm 孔径
57181
57183
57241
Empty SPE Tube (no frits)
57182-U
57242
54221-U
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
50859-U
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC 色谱柱
57184
57608-U
双向固相萃取空管,非氟聚丙烯
for SPE Tube
100
pk of 108
solid phase extraction (SPE): suitable
20 μm
food and beverages
for use with 3mL SPE Tube
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析样品制备
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
54222-U
56102
Omnifit® 色谱柱筛板
57176
57023