57608-U
别名:
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
1 of 10
Supelco
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
57602-U
双向固相萃取空管,非氟聚丙烯
57607-U
57242
Empty SPE Tube (no frits)
59984-U
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
21321
Hamilton® Microliter™ 可拆卸针头注射器
29623-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
HAM80075
Hamilton® syringe
Sigma-Aldrich
227056
N,N-二甲基甲酰胺
28614-U
Hamilton® 701N 注射器
polypropylene tube
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
pk of 50
solid phase extraction (SPE): suitable
2 mL
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析样品制备
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
57180-U
聚乙烯 (PE) 滤头,20μm 孔径
52791-U
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
57026
54220-U
57178
57020-U
SPE 小柱连接头