57126
1 of 10
Supelco
57020-U
SPE 小柱连接头
21018-U
S10、H10、H30 滤芯接头
54258-U
大体积 SPE 储存器
21014
LpDNPH S10 小柱
57123
21024-U
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
Sigma-Aldrich
234311
角鲨烷
54259-U
pk of 6
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
configured for AutoTrace Automated Systemsfor use with 6mL tubes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析样品制备
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
57275
Visiprep™ 大容量采样器
57276
1/8" PTFE 管,采用颜色编码
57124
Visidry 干燥装置
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
57272
57100-U
57098
内螺纹 Luer 盖
57242
Empty SPE Tube (no frits)