Merck
57212-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
包裝
pkg of 100 g
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質活性組
amino phase
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
一般說明
保留机理:正相或阴离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合,极性极强的氨丙基相(氢键),可用于正相和离子交换应用
  • 弱阴离子交换剂,pKa 为 9.8。在 7.8 或更低的 pH 下,官能团带正电荷
  • 离子交换能力为 ~0.43 毫当量/克。
  • 能够快速释放可被强阴离子交换剂不可逆保留的极强阴离子(如磺酸)
  • 可用于某些反相应用(原因在于丙基碳链);然而由于其极性,它主要用作离子交换或正相吸附剂
·
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>464.0 °F
閃點(°C)
> 240 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)