包装
pkg of 100 g
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
基质
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
基质活性基团
Alumina phase
直径
60-325 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg