主要文件
57177
Supelco
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
volume 20 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
polypropylene
描述
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
20 mL
孔径
20 μm
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
固相萃取空管中可填充自选的固相萃取小柱
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)