主要文件
57162-U
Supelco
Preppy 真空固相萃取装置收集支架
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
别名:
Preppy 12 位收集架,15 & 20mL 样品瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.21
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
质量水平
应用
food and beverages
相容性
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
推荐适用的 15mL 样品瓶:产品目录号 27159、27008、27014-U。推荐适用的 20mL 样品瓶:产品目录号 Z190527、190523-1PAK。
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)