57159-U
别名:
Preppy 12 位收集架,1 & 4mL 样品瓶
1 of 10
Supelco
57120-U
固相萃取真空泵缓冲瓶套装
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57265
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置
57250-U
57044
57101-U
Visiprep™ 5 位烧瓶真空固相萃取装置
Sigma-Aldrich
Z675490
Scienceware vacuum aspirator bottle with trap
57037
Visiprep™ 固相萃取装置收集架(包括在标准和 DL 型号中)
VM20
VM20真空歧管
solid phase extraction (SPE): suitable
100
food and beverages
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
57100-U
Visidry 干燥装置
57103-U