一般描述
Visiprep 5位烧瓶真空固相萃取装置供分析人员使用Supelco固相萃取管同时制备5个样品。 与传统真空装置不同的是,使用Visiprep 5位烧瓶装置,用户可将SPE洗脱液直接收集至50 mL圆底或平底烧瓶,便于直接进行Rotovap蒸发。 该装置由耐化学腐蚀的5位顶盖(可选DL或标准型号)、垫片、基座、玻璃槽、真空计和泄放阀、5个流量控制阀、5个可更换的溶剂导管和可支持5个50 mL圆底或平底烧瓶的基座板组成。
标准和 DL Visiprep 型号的每个端口均配备了流量控制阀。
推荐烧瓶:Aldrich®单颈烧瓶,50 mL,磨口:ST/NS 24/40
标准和 DL Visiprep 型号的每个端口均配备了流量控制阀。
推荐烧瓶:Aldrich®单颈烧瓶,50 mL,磨口:ST/NS 24/40
- 圆底(目录号Z414484)
- 平底(目录号Z418773)
与标准 Visiprep 型号不同,Visiprep DL(一次性连接管)型有效消除了在同一端口连续萃取样品时发生交叉污染的可能。这种经济的 PTFE 一次性连接管插入各 DL 固相萃取装置的端口,通过溶剂导向器直接进入收集容器(50mL 烧瓶)。由于从固相萃取柱出来的试剂和样品只能与一次性连接管的内表面接触,从而消除了在同一端口处理多个固相萃取样品时发生交叉污染的风险。
特点和优势
提供100只一次性衬垫(零件号57059)。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Chun-Lin Fan et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 130-148 (2015-04-11)
A 3 month study was conducted on the ruggedness of a multiresidue method for accuracy and stability. The results indicate that in terms of Youden pair ratios of 201 pesticide aged tea samples falling approximately within 1.00-1.20 of the ratio