主要文件
57130
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE 管
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
别名:
Supelclean ENVI-Carb,10g/60mL,每包 16 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
100 m2/g
体积
60 mL
基质活性基团
carbon phase
粒径
120-400 mesh
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
石墨化无孔碳
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
  • 表面积:100m2/g;粒度:120/400 目
  • 当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有极强的亲和性
  • 碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来
  • 该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中
  • 独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用
法律信息
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)