主要文件
56711
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
长度 × 外径 × 内径
0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in.
颜色
red band
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)