主要文件
502839
不锈钢管套装
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
物料
stainless steel
外径 × 内径
1/16 in. × 0.005 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
管件长度可直接使用。每个套装包含十根 5cm 和十根 10cm 1/16 英寸管。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)