产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC™ 防护套件 20 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, pkg of 3 column
物料
PEEK-lined stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L114
产品线
SeQuant®
特点
endcapped: no
包装
pkg of 3 column
参数
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技术
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
2 cm × 2.1 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
ZIC-HILIC bonding phase
粒径
5 μm
孔径
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
储存温度
no temp limit
一般描述
SeQuant® ZIC®-HILIC保护柱可保护您的分析柱免受污染。保护柱套件包含3个保护柱,包括耦合器。
SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱旨在保留和分离所有类型的极性和亲水化合物,实现高选择性和可重复性的稳健色谱。
硅基ZIC®-HILIC吸附剂具有由高极性永久两性离子组成的键合固定相。1:1的两性离子电荷平衡有利于分离选择性,使得ZIC®-HILIC柱整体呈中性,但具有微弱而重要的离子相互作用。在方法开发过程中,ZIC®-HILIC色谱柱的选择性调整是由与pH无关的永久两性离子促进的,从而确保在洗脱液优化过程中只有分析物(而不是色谱柱)受到影响。
由于良好的保留和强大的性能,SeQuant® HILIC色谱柱在世界各地的许多实验室中广受欢迎。例如,美国食品和药物管理局(FDA)推荐SeQuant® ZIC®-HILIC用于分析三聚氰胺及相关物质。
SeQuant® HILIC色谱柱具有稳定性和低流失率。这些特点使它们特别适用于LC-MS应用,其中高底噪会导致信号抑制和定量测量干扰,同时也会增加仪器磨损。它们的高稳定性使得这些高性能HILIC色谱柱对于传统的HPLC应用也很有吸引力。
了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:
手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南
手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱旨在保留和分离所有类型的极性和亲水化合物,实现高选择性和可重复性的稳健色谱。
硅基ZIC®-HILIC吸附剂具有由高极性永久两性离子组成的键合固定相。1:1的两性离子电荷平衡有利于分离选择性,使得ZIC®-HILIC柱整体呈中性,但具有微弱而重要的离子相互作用。在方法开发过程中,ZIC®-HILIC色谱柱的选择性调整是由与pH无关的永久两性离子促进的,从而确保在洗脱液优化过程中只有分析物(而不是色谱柱)受到影响。
由于良好的保留和强大的性能,SeQuant® HILIC色谱柱在世界各地的许多实验室中广受欢迎。例如,美国食品和药物管理局(FDA)推荐SeQuant® ZIC®-HILIC用于分析三聚氰胺及相关物质。
SeQuant® HILIC色谱柱具有稳定性和低流失率。这些特点使它们特别适用于LC-MS应用,其中高底噪会导致信号抑制和定量测量干扰,同时也会增加仪器磨损。它们的高稳定性使得这些高性能HILIC色谱柱对于传统的HPLC应用也很有吸引力。
了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:
手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南
手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
法律信息
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany