Merck
54233-U
Supelco
Supel-Select SAX SPE 管
bed wt. 60 mg, volume 3 mL, pk of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS Friendly
成份
bed wt., 60 mg
包裝
pk of 50
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
160-420 m2/g
容積
3 mL
基質
Quaternary amine functionalized hydrophilic modified styrene polymer particle platform
基質活性組
SAX phase
粒徑
50-70 μm
孔徑
80-200 Å
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
保留机制:离子交换
样品基质相容性:水溶液(生物流体、水)
  • 季胺官能化亲水改性苯乙烯聚合物
  • 开发用于从水样中提取多种化合物
  • 保留主要基于离子交换;然而,由于该相是亲水性改性的,它也适合极性化合物。
特點和優勢
  • 价格低廉但具有出色的样品制备性能
  • 可用于通用方法 — 在方法开发时省时、成本低并减少麻烦
  • 容量更大,床重更轻 = 洗脱体积更小 = 处理样品更迅速
  • 能忍受过度干涸,可用于更极端条件的方法
  • 低紫外和质谱可提取物,背景更低,灵敏度更高
  • 严格的生产和质量控制原则提供更好的批次之间、管之间以及孔之间的一致性,能获得更好的准确度和精度
法律資訊
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.