Merck
56741
Supelco
IGEPAL® CA-630
别名:
Nonidet P 40, 壬基苯酚-聚乙二醇醚, 辛基苯氧基聚乙烯氧乙醇,支链, 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚,分支, 辛基苯基-聚乙烯二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)nC14H22O
CAS号:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
描述
non-ionic
形狀
liquid
分子量
~603.0 g/mol
折射率
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
轉變溫度
cloud point 63-67  °C
密度
1.06 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI 密鑰
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IGEPAL ® CA-630 是一种非离子型、非变性去污剂,适用于膜蛋白复合物的增溶、分离和纯化。化学上与 Nonidet P-40 难以区分。
應用
IGEPAL ® CA-630已被用于:
  • 在用于抗原表位标记的 HAGγ 1HAGγ1C71S 下拉分析的光导蛋白共沉淀试验中
  • 作为用于细胞培养和MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)分析和免疫印迹的样品制备的裂解缓冲液的组分
  • 在油红 O 染色程序中提取细胞,以可视化脂肪形成过程中细胞中的脂质形成
  • 作为含 Tris-HCl、NaCl 和 EDTA 的裂解缓冲液组分用于免疫印迹实验
其他說明
非离子型、非变性洗涤剂
品質
在化学性质方面,不能与已经退市的 Nonidet P-40 区分开。
注意
储存时可能变得浑浊;加热至 40℃ 可得到澄清产物。
在贮存过程中可能产生混浊或沉淀物。 可在加热至时40°C变为澄清液体。
法律資訊
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Nonidet is a trademark of Shell Chemical Co.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Farnesylation of the Transducin G Protein Gamma Subunit Is a Prerequisite for Its Ciliary Targeting in Rod Photoreceptors.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11, 16-16 (2018)
MEK?ERK and heparin-susceptible signaling pathways are involved in cell-cycle entry of the wound edge retinal pigment epithelium cells in the adult newt.
Yoshikawa T, et al.
Pigment Cell & Melanoma Research, 25(1), 66-82 (2012)
Selective mutations in estrogen receptor alpha' s D-domain alters nuclear translocation and non-ERE gene regulatory mechanisms.
Burns K A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2011)
Regulation of ERRa gene expression by estrogen receptor agonists and antagonists in SKBR3 breast cancer cells: differential molecular mechanisms mediated by G protein-coupled receptor GPR30/GPER-1.
Li Y, et al.
Molecular Endocrinology, 24(5), 969-980 (2010)
Arun K Mishra et al.
Molecular microbiology, 80(5), 1241-1259 (2011-03-26)
Lipomannan (LM) and lipoarabinomannan (LAM) are key Corynebacterineae glycoconjugates that are integral components of the mycobacterial cell wall, and are potent immunomodulators during infection. LAM is a complex heteropolysaccharide synthesized by an array of essential glycosyltransferase family C (GT-C) members