Merck
54095-U
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® 固相萃取管
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PTFE frit
glass hardware
成份
bed wt., 1 g
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質活性組
Florisil phase
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅酸镁
助留机理:正相或吸附
样品基质相容性:有机溶液
  • 目数:100/200;有 PTFE 或不锈钢筛板
  • 针对美国环境保护署 (EPA) 合同实验室项目 (CLP) 杀虫剂的作业声明的测试
  • 在正相条件下从非极性基质中强烈吸附极性化合物的高极性填料
  • 典型的应用包括醇类、醛类、胺类、除草剂、杀虫剂、PCB、酮类、硝基化合物、有机酸和酚类等物质的分析处理
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)