产品名称
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
Ascentis®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
3 cm × 3 mm
表面积
135 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
silica phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å
工作pH值
1-8
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
查看Ascentis Express主页获取关于该全新色谱柱技术的更多信息。
法律信息
保护柱套
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
实验方案
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.