产品名称
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Ascentis®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
9.9% Carbon loading
参数
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
色谱柱长度 × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面积
135 m2/g
基质
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH范围
2-9
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
分析说明
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.