主要文件
52777-U
Supelco
SupelMIP® SPE - 氨基糖苷类
bed wt. 50 mg, volume 3 mL, pk of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
产品线
SupelMIP®
组成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 50
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
一般描述
SupelMIP SPE产品由一系列高度交联的聚合物组成,而这些聚合物是经过工程改造以实现具有极高选择性的对单一目标分析物或一类结构相关分析物进行萃取。之所以可实现这样是因为选择性是在MIP合成期间被引入的,而在此期间被设计用于模拟分析物的一种模板分子可引导在空间上和化学上与目标分析物互补的特异性空腔或印迹形成。
通过分子建模、实验设计或筛选方法而对印迹位点进行仔细的设计,可将结合腔改造成可为与目标分析物提供多个相互作用的点。这使得固相和分析物之间具有了更强的相互作用。因此,在SPE方法中可以耐受更苛刻的洗涤条件,从而产生更清洁的萃取物。由于萃取选择性的显著提高,从而观察到更低的背景,进而使分析人员能够达到较低的检测限。
可访问 www.sigma-aldrich.com/supelmip,以了解更多信息。
应用
开发用于从细胞培养物、蜂蜜和动物组织基质中选择性地萃取氨基糖苷类抗生素
已经测试的氨基糖苷类包括:二氢链霉素链霉素、妥布霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、新霉素、安普霉素、壮观霉素和潮霉素B。
特点和优势
  • 用于复杂基质中痕量分析的高选择性SPE
  • 获得低检测极限
  • 显著的时间和成本节省
  • 改善的MS兼容性
法律信息
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.