物料
polypropylene tube
质量水平
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
标记范围
9% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
6 mL
基质
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
粒径
50 μm
孔径
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
- 单点键合,辛基 (9%C),封端;碳含量低于 DSC-18Lt
- 用于洗脱在 DSC-18 或 DSC-18Lt 上保留性太强的极大疏水性分子
- 使用该保留性较弱的相,通过更少的较弱有机溶剂快速释放疏水性分子
- 可以使用离子强度足够的无机缓冲液进行洗脱
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.